missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2R,3S)-3-(Boc-Amino)-2-Hydroxy-5-Methylhexansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7035099
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15400136

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52806.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 73397-28-1 | C12H23NO5 | 261.318 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 73397-28-1
Summenformel C12H23NO5
Molekulargewicht (g/mol) 261.318
MDL-Nummer MFCD04972275
InChI-Schlüssel DJZCWTDKDFJARG-DTWKUNHWSA-N
Synonym boc-2r,3s-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoicacid, 2r,3s-3-boc-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, n-boc-2r,3s-2-hydroxy-3-amino-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-2-hydroxy-3-tert-butoxycarbonylamino-5-methylhexanoic acid
PubChem CID 10377964
IUPAC-Name (2R,3S)-2-Hydroxy-5-methyl-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
SMILES CC(C)CC(C(C(=O)O)O)NC(=O)OC(C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 261.32
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt