Learn More
(2R,3S)-3-(Boc-Amino)-2-Hydroxy-5-Methylhexansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400136
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15400136
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52806.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 73397-28-1 | C12H23NO5 | 261.318 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73397-28-1
Summenformel C12H23NO5
Molekulargewicht (g/mol) 261.318
MDL-Nummer MFCD04972275
InChI-Schlüssel DJZCWTDKDFJARG-DTWKUNHWSA-N
Synonym boc-2r,3s-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoicacid, 2r,3s-3-boc-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, n-boc-2r,3s-2-hydroxy-3-amino-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-2-hydroxy-3-tert-butoxycarbonylamino-5-methylhexanoic acid
PubChem CID 10377964
IUPAC-Name (2R,3S)-2-Hydroxy-5-methyl-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
SMILES CC(C)CC(C(C(=O)O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 261.32
Reinheit (%) 97%