Learn More
(2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-penten, TRC
Artikelnummer. 30377977
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377977 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377977 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE589360250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene
CAS 100017-22-9
Summenformel C5H8O2
Menge 250 mg
Synonym 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
SMILES O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1
IUPAC-Name (1S)-1-[(2R)-Oxiran-2-yl]prop-2-en-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
Formelmasse 100.0524