Learn More
(2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-penten, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene |
| CAS | 100017-22-9 |
| Summenformel | C5H8O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1 |
| IUPAC-Name | (1S)-1-[(2R)-Oxiran-2-yl]prop-2-en-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.12 |
| Formelmasse | 100.0524 |