Learn More
(2R,3R)-2-(Fmoc-amino)-3-tert-butoxy-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15499785
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15499785 5 g 5 Gramm
15409795 250 mg 250 Milligramm
15489785 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15499785 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52428.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 189337-28-8
Summenformel C23H29NO4
Molekulargewicht (g/mol) 383.488
MDL-Nummer MFCD00235950
InChI-Schlüssel LBVPBNDGSCZOTB-QVKFZJNVSA-N
Synonym fmoc-thr tbu-ol, fmoc-threoninol tbu, 9h-fluoren-9-yl methyl 2r,3r-3-tert-butoxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, 2r,3r-2-fmoc-amino-3-tert-butoxy-1-butanol, n-fmoc-l-thr tbu-ol, n-fmoc-2r,3r-2-amino-3-t-butoxy-1-butanol, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-2r,3r-3-tert-butoxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, ambotzfal1034, fmoc-l-threoninol tbu, fmoc-o-t-butyl-l-threoninol
PubChem CID 11143467
IUPAC-Name 9H-fluoren-9-ylmethyl N-[(2R,3R)-1-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butan-2-yl]carbamat
SMILES CC(C(CO)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)OC(C)(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material (2R,3R)-2-(Fmoc-amino)-3-tert-butoxy-1-butanol
Menge 5 g
Formelmasse 383.49
Reinheit (%) 97%