Learn More
(2R,3R)-2-(Fmoc-amino)-3-tert-butoxy-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15409795 250 mg 250 Milligramm
15489785 1 g 1 Gramm
15499785 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409795 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52428.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 189337-28-8
Summenformel C23H29NO4
Molekulargewicht (g/mol) 383.488
MDL-Nummer MFCD00235950
InChI-Schlüssel LBVPBNDGSCZOTB-QVKFZJNVSA-N
Synonym fmoc-thr tbu-ol, fmoc-threoninol tbu, 9h-fluoren-9-yl methyl 2r,3r-3-tert-butoxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, 2r,3r-2-fmoc-amino-3-tert-butoxy-1-butanol, n-fmoc-l-thr tbu-ol, n-fmoc-2r,3r-2-amino-3-t-butoxy-1-butanol, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-2r,3r-3-tert-butoxy-1-hydroxybutan-2-yl carbamate, ambotzfal1034, fmoc-l-threoninol tbu, fmoc-o-t-butyl-l-threoninol
PubChem CID 11143467
IUPAC-Name 9H-fluoren-9-ylmethyl N-[(2R,3R)-1-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butan-2-yl]carbamat
SMILES CC(C(CO)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3R)-2-(Fmoc-amino)-3-tert-butoxy-1-butanol
Menge 250 mg
Formelmasse 383.49
Reinheit (%) 97%