Learn More
(2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butandisäure (Dibenzoyltartratsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 30051740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051740 100 mg 100 Milligramm
30051526 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051740 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0448.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butandisäure (Dibenzoyltartratsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid)
CAS 2743-38-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H14 O8
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, Ramipril Imp. M (EP), Dibenzoyltartric Acid, Ramipril Impurity M
InChI-Formel InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m1/s1
SMILES OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dibenzoyloxybutandialsäure
Molekulargewicht (g/mol) 358.3
Menge 100 mg
Formelmasse 358,0689 g/mol