Learn More
(2R)-2-Hydroxyglutarsäure-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30136392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136392 25 mg 25 Milligramm
30135966 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136392 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94256525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103404-90-6
Summenformel C5 H6 O5 . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 192.08
Synonym Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, sodium salt (1:2), (2R)-, Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, (2R)- (9CI), Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, (R)-, (2R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, (R)-(-)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, (R)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, (R)-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
IUPAC-Name Disodium; (2R)-2-Hydroxypentanedioat
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-2-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
Formelmasse 192.0011