Learn More
(2R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propansäure, TRC
Artikelnummer. 30311995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311995 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA611345250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propanoic Acid
CAS 102281-45-8
Summenformel C9H12N2O2
Menge 250 mg
Synonym 4-Amino-D-phenylalanine, D-4-Aminophenylalanine, p-Amino-D-phenylalanine
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2O2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
SMILES N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Formelmasse 180.0899