Learn More
(2E)-3-Methyl-1,3-Benzothiazol-2(3H)-ein Hydrazonhydrochlorid (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30138592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138592 1 g 1 Gramm
30010515 100 mg 100 Milligramm
30003497 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9752481G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38894-11-0
Summenformel C8 H9 N3 S . H Cl . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 233.718
Synonym Sawicki Reagent;
IUPAC-Name (3-Methyl-1,3-Benzothiazol-2-Yliden)Hydrazin; hydrieren; Hydrochlorid
SMILES O.Cl.CN1C(=NN)Sc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2E)-3-Methyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-one Hydrazone Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2
Formelmasse 233.039