Learn More
Fisherbrand™ TV100YK-2DSYS TV Modular 2-D Elektrophorese-System, vertikal
Artikelnummer. 12336517
Ansicht ändern
Click to view available options
TV100YK-2DSYS TV Modular 2-D Elektrophorese-System, vertikal
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12336517 TV100YK-2DSYS TV Modular 2-D Elektrophorese-System, vertikal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12336517 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. TV100YK2DSYS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet eine Komplettlösung in einem Gel-Tank für 2-D-Elektrophorese.
  • Besteht aus einem Standard-GRM und einem CAPGRM (im gleichen Geltank austauschbar), sodass PAGE und IEF unabhängig oder als Teil eines vollständig integrierten 2D-Systems ausführbar sind.
  • CAPGRM ist in 2 Größen für die Elektrophorese in der ersten Dimension von bis zu 10 ampholyten Kapillargelen erhältlich, maximal 8 oder 17 cm lang und mit 1 oder 4 mm Innendurchmesser.
  • Kapillargele sind als Standardausführung mit 1 mm Innendurchmesser für die analytische IEF oder optional mit 4 mm-Kapillaren für die Proteinisolierung erhältlich.
  • Der Standard-GRM mit zwei Platten wurde speziell für SDS-PAGE-Verfahren entwickelt, bei denen selbstgegossene Gele erforderlich sind
  • Die Gussbasis ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • SnapLock Steckverbinder ermöglichen den Anschluss der Kühlspule an eine externe Kühleinheit für schnellere Trennungen mit höherer Spannung.
Spezifikation
Typ TV Modular2-D Vertikales Elektrophoresesystem
Enthält Mini-Geleinheit mit zwei Platten, GRM und gekühltem Geltank, mit integrierter Kühlschlange und Schnellverschlussschlauch, Deckel, 2 x (10 x 10cm; B x H) Klarglasplatten, 2 x (10 x 10 cm) gekerbte Glasplatten, 1 x Blindplatte, 4 x 1mm dicke Distanzstücke, 2 x Distanzstück-Aligner und 2 x 1mm Proben mit 12 Dicke, Gusssockel und 2 x Silikondichtungen; CAPGRM, 10 x 1mm Glaskapillaren, 4 x 1.5mm dicke Distanzstücke, 2 x 1.5mm dickte 1-D präparative Kämme, 10 x Blindstopfen und 1 x Gel-Extraktionsplattform
Elektrische Anforderungen 10 bis 15 mA
Spannung 100 bis 150 V