Learn More
Corning™ X10 Polycarbonate 1 - 2mL 2D barcoded cryogenic vi
Artikelnummer. 15525729 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
81 (2 ml-Fläschchen)
Förpackningsstorlek
10 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15525729
missing translation for 'mfr': Corning™ 8673
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Zur Aufbewahrung von Kryofläschchen. Corning™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen mit 2D-Barcode sind aus Polycarbonat gefertigt.
  • Wiederverwendbare Box aus weißem Polycarbonat
  • Fasst 81 Kryofläschchen in 9 x 9-Arrays
  • Kompatibel mit Fläschchen mit Innen- oder Außengewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Typ Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Aufnahmevermögen 81 (2 ml-Fläschchen)
Röhrchen-Array 9 x 9
Gewicht (metrisch) 12 kg
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.