Learn More
Corning™ X10 Polycarbonate 1 - 2mL 2D barcoded cryogenic vi
Artikelnummer. 15535729 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 Fläschchen
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15535729
Marke: Corning™ 8674
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufbewahrung von Kryofläschchen. Corning™ Aufbewahrungsbehälter für Kryofläschchen mit 2D-Barcode sind aus Polycarbonat gefertigt.
  • Wiederverwendbare Box aus weißem Polycarbonat
  • Fasst 100 Kryofläschchen in 10 x 10-Arrays
  • Für die Verwendung mit 1 bis 2 ml-Kryoröhrchen mit Innengewinde
  • Rillen an den Seiten der Box erleichtern das Greifen mit Handschuhen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Aufnahmevermögen 100 Fläschchen
Röhrchen-Array 10 x 10
Gewicht (metrisch) 12 kg