Learn More
3M™ 2800 Serie, Schutzbrille mit Polykarbonatgläsern
Mit geneigter Linse und dünnen, einstellbaren Bügeln. Die 3M Überbrillen aus Polycarbonat sind so konzipiert, dass sie über den meisten Korrekturbrillen der Anwender getragen werden können, ohne zu stören.
Marke: 3M™ 7000032493
Additional Details : Gewicht : 1.75000kg
Beschreibung
- Entwickelt zur Verwendung über den meisten Korrekturbrillen mit minimaler Beeinflussung
- Starkes Polycarbonatglas mit kratzfester Beschichtung für erhöhte Haltbarkeit
- Bietet eine ausgezeichnete Abdeckung und ausgezeichnetes Sichtfeld, kombiniert mit einem hohen Aufprallschutz
- Einstellbare Bügellänge (vier Positionen) für optimalen Tragekomfort und Passform
- Geneigte Gläser für einfaches Anpassen und maximalen Tragekomfort
- Weiche Bügel mit geringem Profil für Tragekomfort und minimale Beeinflussung von Korrekturbrillen