Learn More
Labconco 28 mm Rotor - CentriVap Pro
Artikelnummer. 30533410 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material (Beschichtung):
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material (Beschichtung) Packungsgröße
30533410 PTFE 1 Stück
30533435 - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533410 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 7555401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1930.00 CHF
    1786.22 CHF / 1 Stück
    Sparen 143.78 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rotoren zur Verwendung mit Labconco™ CentriVap™ Professionelle Vakuumkonzentratoren. Ausführungen in Edelstahl und mit PTFE-Beschichtung erhältlich.
  • Kompatibel mit CentriVap Professionelle Vakuumkonzentratoren
  • Edelstahl
  • Optionale PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Material Edelstahl
Typ Rotor
Material (Beschichtung) PTFE
Rotorsystem CentriVap Pro
Größe 28 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,6 in.
Höhe (metrisch) 9.14 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 11,4 in.
Durchmesser (metrisch) 28.96 cm