Learn More
3M™ Schutzbrillen aus Polycarbonat, Serie 2720
Zuverlässiger Schutz gegen gefährliche UV-Strahlung in der angegebenen Stärke. Die 3M Schutzbrillen aus Polycarbonat sind leichte Schutzbrillen im sportlichen, modernen Design.
Marke:  3M™ 7000032452
Additional Details : Gewicht : 0.04500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10667435
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Extrem leicht und bequem mit einem sportlichen, modernen Design.
  • Optische Klasse 1 für hohe optische Klarheit
  • Linse aus Polycarbonat für zuverlässigen Schutz gegen spezifizierte gefährliche UV-Strahlung
  • Antikratz-Beschichtung für erhöhte Haltbarkeit und verbesserte Sicht
  • Antifog-Beschichtung zur Verminderung des Beschlagens der Linse, insbesondere bei körperlicher Arbeit oder beim Tragen von Halbmasken
  • Ideal für die Verwendung in vielen Umgebungen, einschließlich Landwirtschaft, Montagearbeiten, Automobil- und Karosseriewerkstätten, Bauwesen, Heimwerken, Schleifen, Labors, Lichttechnik und Holzbearbeitung
  • Passt gut zu Einwegatemschutzmasken 3M™ Aura™ 9300+
Spezifikation
Spezifikation
Kratzfest
Bernsteinfarbig
Bauwesen, Metallverarbeitung, Forstwirtschaft
1 pro Stück
EN 166:2001
Schutzbrillen
Blau
Polycarbonat