Learn More
Merck Halter und Stütze für 25 mm-Mikroanalysen-Absaugfilter aus Glas
Zur Vakuumfiltration kleiner Mengen für Partikel- oder biologische Kontaminationsanalysen.
Marke: Merck XX1012500
Additional Details : Gewicht : 0.77010kg
Beschreibung
Zur Vakuumfiltration kleiner Mengen für Partikel- oder biologische Kontaminationsanalysen.
Der Millipore Mikroanalyse-Glasfilterhalter ist für die Vakuumfiltration von Flüssigproben mit kleinem Volumen für die Analyse von Partikeln oder biologischen Verunreinigungen konzipiert.Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Borosilikatglas | |
2.5 cm2 | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
6 in. | |
0,98 in. | |
2,5 cm |
Mit Halterung für Glasfrittenmembran | |
Unsteril | |
Glastrichter (15 ml); Federklemme (25 mm); Glasboden und Stopfen, Halterung für Glasfritte; (5) Ausrichtungsführungen (25 mm) | |
15 ml | |
15,2 cm | |
0,98 in. |