Learn More
Merck Zubehör und Ersatzteile für 25 mm-Mikroanalysen-Absaugfilter aus Glas
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke: Merck XX1012542
Additional Details : Gewicht : 0.34650kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
25 mm Mikroanalysen-Vakuumglasfilter | |
Unsteril | |
25 mm |
Sockel, Stopfen, Sieb und Dichtung | |
Edelstahl | |
Basis, Stopfen, Sieb und Dichtung |