Learn More
Merck Zubehör und Ersatzteile für 25 mm-Mikroanalysen-Absaugfilter aus Glas
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke: Merck XX1012514
287.14 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
25 mm Mikroanalysen-Vakuumglasfilter | |
Nicht steril | |
15 ml | |
0,98 in. |
Trichter, 15 ml | |
Borosilikatglas | |
Trichter | |
0,98 in. | |
25 mm |