Beschreibung
Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Bakterienzahl zu senken und so eine optimale Wasserqualität für bakterienempfindliche Anwendungen zu gewährleisten.
Ersatz-UV-Lampe für große Elix™ und Rios-Systeme™ sowie ASM Modul in großen SDS-Tanks. Vergleichbar mit ZLXUVLPL1
Kompatibel mit folgenden Millipore™ Systemen:
- Milli-Q Integral™
- Elix Advantage™
- Elix Reference™
- Elix Essential™
- Groß RiOs™
- Groß Elix™
Haftungsausschluss: Diese Produkte werden von Rephile hergestellt. Rephile steht weder in Verbindung mit noch wird von Merck™ ihnen unterstützt.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wasseraufbereitungssystem |
| Typ | UV-Lampe |