Learn More
SI Analytics™ 250Ml Elektrolyt3.5 MOL/l5 mol/l, sterilisiert
Artikelnummer. 11974739 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Fassungsvermögen: 0.8 kg
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 11974739
Marke: SI Analytics™ 285138127
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Robuste, zuverlässige, gebrauchsfertige 250 ml-Elektrolytlösung 3.5 MOL.
  • 250 ml Elektrolyt 3.5 mol/l 5 mol/l, sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Fassungsvermögen: 0.8 kg
Beschreibung 250 ml Elektrolyt 3.5 MOL
Typ pH-Elektrodenzubehör