Learn More
BRAND™ 250 ml-Filterkolben
Filterkolben mit seitlichem Anschlussstutzen.
Marke: BRAND™ 73714
Additional Details : Gewicht : 0.32000kg
Beschreibung
- Mit seitlichem Anschlussstutzen
- Für Vakuumschläuche mit Außendurchmesser von 15 bis18 mm
Spezifikation
DIN 12476, ISO 6556 | |
250 ml | |
Seitlicher Anschlussstutzen |
15 bis 18 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Filterkolben |