Learn More
Brady™ 25 mm farbige Endlos-Etiketten mit kleinem Kern
Farbige, bedruckbare Vinylfolie für Thermotransferdrucker
Brand: Brady™ 217526
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Gefärbt
- Bedruckbare Vinylfolie
- Für Thermotransferdrucker
Specifications
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
40 m x 63 mm |
Silver | |
Vinyl (B-439) | |
BBP11, BBP12, PR Plus, THT Drucker mit 76 mm-Kern | |
BPTC-63-439-SL |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ 25 mm farbige Endlos-Etiketten mit kleinem Kern > Silver; 40 m x 63 mm (L x W)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction