Learn More
Sonics & Materials 25-mm-Sonde mit Gewindeende, austauschbare Spitze
Für den Einsatz mit C334-Umformer, geeignet für Volumina von 10 ml bis 1000 ml
Marke: Sonics & Materials 630-0210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dient als mechanischer Transformator zur Erhöhung der Amplitude von Vibration, die vom Umrichter erzeugt wird
- Sonde dehnt sich aus und zieht sich um ihre Mitte zusammen
- Hergestellt aus hochwertiger Titanlegierung, Ti-6Al-4V
Spezifikation
34 μm | |
1 Zoll | |
4,8 Zoll | |
Titanlegierung | |
C334-Konverter | |
Geringe Intensität |
100 ml bis 1 l | |
25 mm | |
122 mm | |
Gewindeende | |
Auswechselbare Spitze |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sonics & Materials 25-mm-Sonde mit Gewindeende, austauschbare Spitze > 25 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur