Learn More
24-Komponentenmischung in Dimethylsulfoxid, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16320508 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 16320508
Marke: SPEX Certiprep USPRSC3A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1-Butanol71-36-31000μg/ml
1-Pentanol71-41-01000μg/ml
1-Propanol71-23-81000μg/ml
2-Butanol78-92-21000μg/ml
2-Butanon78-93-31000μg/ml
2-Methyl-1-propanol78-83-11000μg/ml
2-Propanol (Isopropanol, Isopropylalkohol)67-63-01000μg/ml
3-Methyl-1-Butanol123-51-31000μg/ml
4-Methyl-2-pentanon108-10-11000μg/ml
Aceton67-64-11000μg/ml
Anisol100-66-31000μg/ml
Butylacetat123-86-41000μg/ml
Ethanol64-17-51000μg/ml
Äther60-29-71000μg/ml
Ethylacetat141-78-61000μg/ml
Ethylformiat109-94-41000μg/ml
Isobutylacetat110-19-01000μg/ml
Isopropylacetat108-21-41000μg/ml
Isopropylbenzol98-82-81000μg/ml
Methylacetat79-20-91000μg/ml
n-Heptan142-82-51000μg/ml
n-Pentan109-66-01000μg/ml
Propylacetat109-60-41000μg/ml
tert-Butyl-methylether1634-04-41000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 24 Component Mix in Dimethyl Sulfoxide
Namenshinweis USP 467 Standard
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 71-36-3, 71-41-0, 71-23-8, 78-92-2, 78-93-3
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Explosionsgrenze 1.8% (volume); 63% (volume)
Zündpunkt 270°C
Dampfdruck 2.5 hPA (20°C)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Butanol; 1-Pentanol; 1-Propanol; 2-Butanol; 2-Butanone; more
Dichte 1.1g/cm3
Physikalische Form Flüssigkeit
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Element 1-Butanol, 1-Pentanol, 1-Propanol, 2-Butanol, 2-Butanone
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Menge 1 ml
Güte USP
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stock VOA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dimethyl sulfoxide,ethanol, isopropylbenzene, 4-methylpentan-2-one, Methyl-tert-butyl ether
Produkt nur für den Laborgebrauch