Learn More
HUBER Ministat 240, Kälte-Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Artikelnummer. 13371759
Click to view available options
Spannung:
220/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13371759
Marke: HUBER 2016.0005.01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die kleinsten Kältethermostate der Welt, die ermöglichen einen Betrieb auf engstem Raum: in einem Laborabzug oder innerhalb von technischen Anlagen. Die Geräte umfangreich ausgestattet sind und bieten genügend Leistung zur Temperierung von Photometern, Refraktometern, Viskosimetern, Destillationsapparaturen, Reaktoren, usw.
Durch die kleinen Abmessungen können die Ministat Bäder an den kleinsten Orten aufgestellt werden, z. B. in einem Laborabzug oder in technischen Anlagen. Trotz der kleinen Größe sind die Einheiten gut ausgestattet und bieten ausreichende Leistung für die Temperaturkontrolle von Photometern, Refraktometern, Viskosimetern, Destillationsanlagen, Reaktionsgefäßen und Minianlagen. Durch die Öffnung des Bads können Objekte direkt in einem Thermostatbad thermoreguliert werden. Eine leistungsstarke Druck-Ansaug-Pumpe mit stufenlos verstellbarer Drehzahl gewährleistet optimale Zirkulation. Der maximale Druck kann auch über einen optionalen Drucksensor reguliert werden, d. h. dass die empfindlichen Glasreaktoren und das Gerät zuverlässig vor Bruchschaden geschützt werden können. Zusätzlich bieten die Ministat Geräte serienmäßig die ” Pilot ONE-Steuerung mit farbigem TFT-Display und komfortabler Bedienerführung. Analoge Anschlüsse nach NAMUR sind über das optionale Com.G@te Modul erhältlich, das die Integration von Ministats in Anlagen- und Prozessleitsysteme ermöglicht.
Ministat 240 mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Kältethermostat
  • Temperaturbereich: -45°bis 200 °C
  • Kühlkapazität (20 °C): 0,6kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,55kW
  • Kühlkapazität (-40 °C): 0,05kW
  • Heizleistung: 1,8 bis 2,1 kW
  • Druckpumpe, max.: 22 l/min/0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 16 l/min/0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
  • Stromversorgung: 220-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz Mit natürlichem Kältemittel.
Spezifikation
Kühlleistung 100°C bei 0,6 kW, 20°C bei 0,6 kW, 0°C bei 0,55°CkW, bis 10°C bei 0,42°CkW, bis 20°C (bei 0,35 kw)
Pumpentyp Zirkulation
Temperaturbereich -45°C bis +200°C
Display TFT
Eigenschaften TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant
Heizleistung 1,8-2,1 kW
Modell Ministat 240
Pumpenkapazität 22 l/min ; 0,7 bar Druck, 16 l/min ; 0,4 bar Absaugung
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Gewährleistung 3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
Breite (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 516 mm
Gewicht (metrisch) 41 kg
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz