Learn More
Falcon™ FluoroBlok™ 24-Multiwell Zellkultureinsatzsysteme
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Porengröße:
3 μm
8 μm
Menge:
1/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Homogenes Fluoreszenz-Assay-System
- Aufzeichnen von Zellmigration oder Bioverfügbarkeit in Echtzeit ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
- Jeder Einsatz ist mit einer Fluoreszenz-blockierenden Corning-Fluoroblok-Membran ausgestattet
- Migrierte Zellen unter der Membran sind leicht mit einem Lumineszenz-Plattenlesegerät nachzuweisen, während die verbleibenden oberhalb der Membran “unsichtbar” gemacht werden
Bestellinformation
Erhältlich mit Porengrößen von 3 μ und 8 μm. Einteiliges 24 Multiwell-Einsatzsystem (Einsatzplatte, 24 Well-Mikrotiterplatte oder Zuführungstablett mit einem Well und Deckel) oder individuelle 24 Well-Zellkultureinsätze.
Spezifikation
Spezifikation
| Kulturfläche | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
| Typ | Multi-Well-Einsatzsystem |
| Wellanzahl | 24 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenz-Plattenleser oder invertiertes Fluoreszenzmikroskop |
| Anzahl pro Karton | 1/Cs. |
| Anzahl pro Packung | 1/Pk. |
| Porengröße | 3 μm |
| Mehr anzeigen |