Learn More
Falcon™ FluoroBlok™ 24-Multiwell Zellkultureinsatzsysteme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10022541 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Porengröße:
3 μm
8 μm
Menge:
1/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10022541
Marke: Falcon™ 351156
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfassung von Daten ohne das Waschen der Platten, Zellschaben und Zählung; Abbildung von Zellmigration oder Bioverfügbarkeit in Echtzeit ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
  • Homogenes Fluoreszenz-Assay-System
  • Aufzeichnen von Zellmigration oder Bioverfügbarkeit in Echtzeit ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
  • Jeder Einsatz ist mit einer Fluoreszenz-blockierenden Corning-Fluoroblok-Membran ausgestattet
  • Migrierte Zellen unter der Membran sind leicht mit einem Lumineszenz-Plattenlesegerät nachzuweisen, während die verbleibenden oberhalb der Membran “unsichtbar” gemacht werden
Bestellinformation
Erhältlich mit Porengrößen von 3 μ und 8 μm. Einteiliges 24 Multiwell-Einsatzsystem (Einsatzplatte, 24 Well-Mikrotiterplatte oder Zuführungstablett mit einem Well und Deckel) oder individuelle 24 Well-Zellkultureinsätze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Kulturfläche 0,3 cm2
Material PET
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Typ Multi-Well-Einsatzsystem
Wellanzahl 24
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenz-Plattenleser oder invertiertes Fluoreszenzmikroskop
Anzahl pro Karton 5/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Porengröße 3 μm
Menge 5/Packung
Stützmembran PET