Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 36 cm
Artikelnummer. 16365322 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Array
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16365322 1 Array 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16365322 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4404687
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zu verwenden für Anwendungen mit Fragmentanalyse und schneller Sequenzierung.
Die intern unbeschichteten Kapillaren werden in vormontierten Sets von 24 Kapillaren pro Array geliefert, und zur einfachen Installation mit integriertem Rahmen.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapillarlänge 36 cm
Inhalt und Lagerung Dieses Array bei Umgebungstemperatur lagern. Weitere Informationen zur Lagerung des Kapillar-Arrays am und außerhalb des Geräts finden Sie in der Wartungs-, Fehlerbehebungs- und Referenzanleitung Ihres Genanalysators.
Beschreibung 24-Kapillararray, 36 cm-Kapillare, intern unbeschichtete Kapillaren, Anwendungen zur Humanidentifizierung, zur Verwendung mit 3500xL Genanalysator, Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500xL Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung, Humanidentifizierung
Produkttyp 3500xL Genanalysator
Menge 1 Array
Versandbedingung Raumtemperatur