Learn More
HUBER Ministat 230w, Kälte-Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Artikelnummer. 13341599
Click to view available options
Höhe (metrisch):
476 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13341599
Marke: HUBER 2015.0007.01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die kleinsten Kältethermostate der Welt, die ermöglichen einen Betrieb auf engstem Raum: in einem Laborabzug oder innerhalb von technischen Anlagen. Die Geräte umfangreich ausgestattet sind und bieten genügend Leistung zur Temperierung von Photometern, Refraktometern, Viskosimetern, Destillationsapparaturen, Reaktoren, usw.
Ministat 230w mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Kältethermostat
  • Temperaturbereich: -40°bis 200 °C
  • Kühlkapazität (20 °C): 0,42kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,38kW
  • Kühlkapazität (-40 °C): 0,05kW
  • Heizleistung: 1,6 bis 2,1 kW
  • Druckpumpe, max.: 22 l/min/0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 16 l/min/0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
  • Stromversorgung: 208-240 V 1∼/ 2∼ 50/60 Hz Mit natürlichem Kältemittel.
Spezifikation
Kühlleistung 100°C bei 0,42 kW, 20°C bei 0,42 kW, 0°C bei 0,38°CkW, bis 10°C bei 0,33°CkW, bis 20°C (bei 0,25 kW)
Pumpentyp Zirkulation
Temperaturbereich -40°C bis +200°C
Display TFT
Eigenschaften TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant
Heizleistung 1.6 - 2.1 kW
Modell Ministat 230 W
Pumpenkapazität 22 l/ min; 0,7 bar Druck, 16 l/ min; 0,4 bar Absaugung
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Gewährleistung 3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
Breite (metrisch) 255 mm
Höhe (metrisch) 476 mm
Gewicht (metrisch) 36 kg
Spannung 208/240 V
Frequenz 50/60 Hz