Learn More
δ23-FK-506 (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30136447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136447 25 mg 25 Milligramm
30006827 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136447 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF37001525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104987-16-8
Summenformel C44H67NO11
Molekulargewicht (g/mol) 786
Synonym 15,19-Epoxy(5E,9E)-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone, 8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-tetradecahydro-19-hydroxy-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propen-1-yl)-, (3S,4R,8R,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-, 15,19-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone, 8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-tetradecahydro-19-hydroxy-3-[2-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propenyl)-, [3S-[3R*[E(1S*,3S*,4S*)],4S*,5E,8S*,9E,12R*,14R*,15S*,16R*,18S*,19S*,26aR*]]- (9CI), (3S,4R,8R,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-Tetradecahydro-19-hydroxy-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propen-1-yl)-15,19-epoxy(5E,9E)-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone, δ23-FK 506, delta23-FK-506
SMILES CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)\[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(=C\[C@@H](CC=C)C(=O)\C=C\[C@H]2C)\C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 23,24-Anhydrotacrolimus
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C44H67NO11/c1-10-13-32-21-26(2)20-27(3)22-37(53-8)40-38(54-9)24-30(6)44(51,56-40)41(48)42(49)45-19-12-11-14-33(45)43(50)55-39(28(4)15-17-34(32)46)29(5)23-31-16-18-35(47)36(25-31)52-7/h10,15,17,21,23,27-28,30-33,35-40,47,51H,1,11-14,16,18-20,22,24-25H2,2-9H3/b17-15+,26-21+,29-23+/t27-,28+,30+,31-,32+,33-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,44+/m0/s1
Formelmasse 785.4714