Learn More
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, Mittelloch
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
- 22 mm PE-Kappe
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
100 | |
ND22 |
22 mm | |
9,1 mm | |
Schnappverschluss |