Learn More
Labcon™ PerformR™ 225 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16604022 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
48 Stück
Artikelnummer. 16604022
Marke: Labcon™ 30818200009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
With attached flat integral elastomeric seal screw caps, side graduations, and writing surface
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugation bis 8.000 x G
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbar
  • Fassungsvermögen: 225 mL
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Verschlussmaterial Polypropylene
Verschlussfarbe Teal
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 225 mL
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit Centrifuges, Rotators, Shakers
Anzahl pro Packung 2
Verpackung 2/Beutel, 24 Beutel/Karton
Menge 2/Beutel
Sterilität Unsteril
Produktlinie PerformR™ Zentrifugenröhrchen
RNase-frei Yes
DNase-frei Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Cylindrical
Länge (metrisch) 137 mm
Verschlussgröße 29 mm
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
Bodenform Conical
Verschlusstyp Attached Flat Integral Elastomeric Seal Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Ja
Graduated Yes
Graduierungen 50 bis 200 ml in 25 ml-Schritten
Produkttyp Centrifuge Tube
Max. RZB 8,000 x g