Learn More
22-Hydroxy-33-tert-butyldimethylsilyloxy-iso-FK-506, TRC
Artikelnummer. 30400666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400666 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400666 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9563002MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 22-Hydroxy-33-tert-butyldimethylsilyloxy-iso-FK-506
CAS 134556-79-9
Summenformel C50H85NO12Si
Menge 2 mg
Synonym (3S-(3R*(1R*,2R*,3E,4(1S*,3S*,4S*)),5R*,6S*,7E,10R*,12R*,13R*,14R*,16S*,17S*,24aR*))-3-(4-(4-(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-3-methoxycyclohexyl)-2-hydroxy-1,3-dimethyl-3-butenyl)-4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,23,24,24a-hexadecahydro-5,17-dihydroxy-12,14-dimethoxy-8,10,16-trimethyl-6-(2-propenyl)-13,17-Epoxy-3H-pyrido(2,1-c)(1,4)oxaazacycloheneicosine-1,18,19(21H)-trione
InChI-Formel InChI=1S/C50H85NO12Si/c1-15-18-36-24-30(2)23-31(3)25-42(59-11)45-43(60-12)27-33(5)50(57,62-45)46(54)47(55)51-22-17-16-19-37(51)48(56)61-40(29-38(36)52)34(6)44(53)32(4)26-35-20-21-39(41(28-35)58-10)63-64(13,14)49(7,8)9/h15,24,26,31,33-45,52-53,57H,1,16-23,25,27-29H2,2-14H3/b30-24+,32-26+/t31-,33+,34+,35-,36+,37-,38?,39+,40-,41-,42-,43+,44+,45?,50+/m0/s1
SMILES CO[C@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H]2CC(O)[C@H](CC=C)\C=C(/C)\C[C@H](C)C[C@H](OC)C3O[C@](O)([C@H](C)C[C@H]3OC)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2
Molekulargewicht (g/mol) 920.29
Formelmasse 919.5841