Learn More
Hamilton™ 22 Gauge, ansatzlose Nadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Pk.
Artikelnummer. 12361808
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge
12361808 22 G
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12361808 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 2202202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 CHF
    137.76 CHF / 6 Stück
    Sparen 2.24 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Kategorie von Nadeln wird ohne Ansatz geliefert, sodass sie nicht mit einer Hamilton Spritze verbunden werden können. Der Spitzenstil und die Länge der Schläuche können zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden.
Datenblatt
  • Messgerät– Kaliber .22
  • Punktstil– 5 oder AS
  • Nadellänge– Benutzerdefinierte Nadellänge
  • Autoklavierbar– Ja
  • Verkaufsmenge– 6 Nadeln pro Packung
  • Nabe– Kein Hub
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 G
Produkttyp Ansatzlose Nadeln