Learn More
21-O-Acetyl-Dexamethason, TRC
Artikelnummer. 30317482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317482 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317482 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16848050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexamethasone Acetate
CAS 1177-87-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C24 H31 F O6
Menge 50 mg
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (6CI,8CI), (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α-Methyl-9α-fluoroprednisolone 21-acetate, Dalalone DP, Dalalone LA, Decadron LA, Decadronal, Dectancyl, Dex-Cortidelt acetate, Dexa-Cortisyl, Dexamethasone 21-acetate, Dexamethasone acetate, Fortecortin, Fortecortin (crystal suspension), NSC 39471
InChI-Formel InChI=1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
IUPAC-Name [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-Fluor-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 434.5
Formelmasse 434.2105
Reinheit (%) >95