Learn More
Thermo Scientific™ 20 mm-Septen für Headspace Fläschchen
Artikelnummer. 12420288
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
12420288 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12420288 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C402037
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ National 20 mm-Septen für Headspace-Fläschchen sind für den Einsatz mit 20 mm-Bördeldichtungen ohne Einlage vorgesehen.
Thermo Scientific™ National 20mm Septa for Headspace Vials are designed for use with unlined 20mm crimp seals.
  • Septen aus PTFE/rotem Gummi bieten gute Selbstabdichtungseigenschaften ohne Trichterbildung
  • Preiswerte Septen aus grauem Butyl für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
  • Septen aus PTFE/grauem Butyl gewährleisten hohe Chemikalienbeständigkeit
  • PTFE/Silikon-Septen haben eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Selbstabdichtungseigenschaften und einen niedrigen Hintergrund bei Messungen. Septen aus Aluminiumfolie/Silikon werden bei Anwendungen mit extrem hohen Temperaturen empfohlen
  • PurePak™ PTFE/Silikon-Septen werden in Glasgefäßen verpackt, um die Reinheit bis zur Verwendungsstelle zu erhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Aluminiumfolie/weißes Hochtemperatur-Silikon
Innendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Aluminium, Silikon
Septum Aluminiumfolie/weißes Hochtemperatur-Silikon
Produktlinie National
Verschlussgröße 20 mm