Learn More
Fisherbrand™ 20 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 20-400-Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
360.00 CHF - 935.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
Menge | 100 |
Dicke (metrisch) | 1,3 mm |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11805070
|
Fisherbrand™
|
PTFE/Butyl | Grau, Rot, Weiß | 1,3 mm |
491.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11855060
|
Fisherbrand™
|
Silikon/PTFE | Rot, Weiß | 1,3 mm |
935.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12696785
|
Fisherbrand™
|
Naturkautschuk/TEF | Rot-Orange, Durchsichtig, Weiß | 1,3 mm |
360.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- 20 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss
- Weiß
- Oben geschlossen
- 20-400-Gewinde
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
20 mm | |
Lagerung | |
1,3 mm | |
20–400 |
Polypropylen | |
100 | |
Schraubverschluss |