Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen und -Verschlüsse, Komfort-Kit, Fläschchen mit Schraubverschluss, Stahl-Schraubverschluss
Sparen Sie Zeit und verringern Sie das Risiko von Kontaminationen. Diese Komfort-Kits enthalten 20-mm-Headspace-Fläschchen und die entsprechende Menge an Aluminiumverschlüssen mit vormontierten Septa.
Marke: Thermo Scientific™ 20-HSVST201-CP
Additional Details : Gewicht : 2.31240kg
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit transparenten 20 mm-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss (nicht montiert). Jedes Kit enthält Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Verschlusskappen mit vormontierten Septa. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Borosilikatglas Typ 1
- Klarglas-Fläschchen für 20-mm-Bördelverschlüsse eignen sich für die meisten Headspace Autosampler
- Fläschchen mit flachem Boden maximieren bei stehender Verwendung die Heizeffizienz
- Fläschchen mit rundem Boden lassen sich leichter von Roboterarmen handhaben, die das Fläschchen aus dem Tablett heben.
- Fläschchen mit rundem Boden verteilen den bei hohen Temperaturen entstehenden Innendruck über die Glasoberfläche.
- Die abgeschrägte Kante besitzt einen kräftigen Rand, der sich in das Septum drückt und so eine effektivere Versiegelung bildet.
Kompatibilität
- Fläschchen mit flachem Boden haben einen längeren Hals und eignen sich daher für Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte.
- Fläschchen mit rundem Boden wurden für Geräte von Perkin-Elmer™, Tekmar™ und Varian™ entwickelt.
Spezifikation
Silber | |
22,5 mm | |
Glas | |
PTFE/Silikon | |
125 | |
Stahl | |
76 mm | |
18 mm | |
18 mm |
Komfort-Kit, 20 mm Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss, Rundboden, Stahl Schraubkappe, 8-mm-Öffnung | |
Klar | |
Nein | |
Fläschchen: 20-HSV, Verschluss: 18-MSCST201 | |
21 ml | |
Schraubverschluss (oben offen, 8-mm-Öffnung) | |
Komfort-Kits mit Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss | |
Nein |