Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Artikelnummer. 10772707
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Blau
Blau, Rot
Blau, Silber
Durchsichtig
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber
Durchsichtig, Grau, Silber
Gelbbraun, Weiß
Gelbbraun, Weiß, Silber
Grau
Grau, Rot
Grau, Rot, Silber
Grau, Silber
Klar
Naturfarben
Rot
Rot, Blau
Rot, Naturfarben
Rot, Silber
Schwarz
Schwarz, Grau
Silber
Silber, Gelbbraun, Weiß
Transparent
Transparent, Blau durchscheinend, Gold
Weiß
Typ:
20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit
22-mm-Headspace-Bördelfläschchen
Bördelkappe mit Druckentlastung
Bördelverschluss
Composite Magnet-Bördelkappe
Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE
Magnetische Bördelkappe
Septum
Innendurchmesser (metrisch):
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Material:
Aluminium
Aluminium, Weißblech
Aluminium-PR
Aluminum
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Bromobutyl, PTFE, Aluminium
Butyl
Butyl, PTFE
Chlorbutyl
Chlorbutyl, PTFE, Aluminium
Glas
Naturkautschuk
PTFE, Butylgummi, Aluminium
PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR
PTFE, Naturkautschuk
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silikon
PTFE, Silikon, Aluminium
PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech
PTFE, Silikon, Aluminium-PR
PTFE, Silikon, Weißblech
PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium
Polyethylen
Silikon, PTFE
Silikon/Aluminium, Aluminum
Weißblech
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
125 Stück
2000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10772707
Marke: Thermo Scientific™ 60180513
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Bestellinformationen:
Verschlüsse sind separat zu bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Silber
Beschreibung KAPPE MIT BLAUER VERSIEGELUNG AUS CHLORBUTYL/PTFE
Durchmesser (metrisch) Öffnung 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) 20 mm
Farbe Grau, Silber
Material Chlorbutyl, PTFE, Aluminium
Septum BLAUE VERSIEGELUNG AUS CHLORBUTYL/PTFE
Verschlussmaterial Aluminium
Verschlusstyp Bördelverschluss mit Septum
Menge 100
Dicke (metrisch) 3,0 mm
Typ Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE
Verschlussgröße 20 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.