Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen und -Verschlüsse, Komfort-Kit, Fläschchen mit Bördelverschluss, abgeschrägter Rand, Al-Bördelverschlusskappe
Sparen Sie Zeit und verringern Sie das Risiko von Kontaminationen. Diese Komfort-Kits enthalten 20-mm-Headspace-Fläschchen und die entsprechende Menge an Aluminiumverschlüssen mit vormontierten Septa.
Marke: Thermo Scientific™ 20-CVST3-CP
Additional Details : Gewicht : 2.09700kg
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit transparenten 20 mm-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss (nicht montiert). Jedes Kit enthält Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Verschlusskappen mit vormontierten Septa. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Borosilikatglas Typ 1
- Klarglas-Fläschchen für 20-mm-Bördelverschlüsse eignen sich für die meisten Headspace Autosampler
- Fläschchen mit flachem Boden maximieren bei stehender Verwendung die Heizeffizienz
- Fläschchen mit rundem Boden lassen sich leichter von Roboterarmen handhaben, die das Fläschchen aus dem Tablett heben.
- Fläschchen mit rundem Boden verteilen den bei hohen Temperaturen entstehenden Innendruck über die Glasoberfläche.
- Die abgeschrägte Kante besitzt einen kräftigen Rand, der sich in das Septum drückt und so eine effektivere Versiegelung bildet.
Kompatibilität
- Fläschchen mit flachem Boden haben einen längeren Hals und eignen sich daher für Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte.
- Fläschchen mit rundem Boden wurden für Geräte von Perkin-Elmer™, Tekmar™ und Varian™ entwickelt.
Spezifikation
Silber | |
22,5 mm | |
Glas | |
PTFE/Silikon | |
125 | |
Bördelkappe (oben offen, 8-mm-Öffnung) | |
Komfort-Kit für Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss | |
Nein |
Komfort-Kit, 20-ml-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss, abgeschrägter Rand, Rundboden, Al-Bördelverschlusskappe, 8-mm-Öffnung | |
Klar | |
Nein | |
Fläschchen: 20-CV, Verschluss: 20-AC-ST3 | |
21 ml | |
75 mm | |
20 mm | |
20 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.