Learn More
Fisherbrand™ 20 mm-Bördelverschluss, blau, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.16000kg
Beschreibung
- 20 mm li>Aluminium-Kappeli>blauli>Mittelloch
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Butyl | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Dunkelgrau, Blau lackiert | |
Aluminium | |
100 | |
Klemme |