Learn More
Endecotts™ Prüfsieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser.
Beschreibung
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Prüfsiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser, entsprechen den Anforderungen ISO 3310-1 / BS410 Normen.
- Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
- Edelstahlgitter
- Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
- Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
- Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
- Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
- Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
- Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 425 μm |
| Produkttyp | Sieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310-1/BS410 |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| US-Standard | Nr. 40 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Rahmenmaterial | Stainless Steel |
| Screen Size | 40 Mesh |
| Mesh Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |