Learn More
Brannan™ 200er-Reihe Ardogometer mit spezifischem Gewicht
Artikelnummer. 15949330
Artikelnummer. 15949330 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 10/500/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.27 CHF
    14.22 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.05 CHF
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vergleicht die relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit mit der von Wasser bei 15.6 °C (60 °F). Brannan™ Hydrometer zur Messung der relativen Dichte der Serie 200 werden aus Natronglas mit Stahlkies als Ballast sowie aus synthetischem Wa
  • 250 mm Länge
  • Skalenunterteilung von 0.002
  • Genauigkeit von ± 0.002 relative Dichte
  • Einschließlich schützendem Kunststoffröhrchen
  • Lieferbar für entweder geringe oder mittlere Oberflächenspannung
  • Lieferbar für eine Vielzahl an relativen Dichtebereichen
Spezifikation
Typ 200er-Reihe Ardogometer mit spezifischem Gewicht
Beschreibung ISO 650, 916
Material Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geringe Oberflächenspannung