Learn More
Linker Industrietechnik™ Testsiebe aus Polyoxymethylen/Nylon, 200 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Artikelnummer. 11795578
Click to view available options
Porengröße:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11795578
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.050.8810500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Diese Testsiebe aus Kunststoff enthalten keine Metallteile und verfügen über eine innere Höhe von 45 mm und einem Durchmesser von 200 mm.
  • Polyoxymethylen-Rahmen (POM)
  • Testsieb mit Nylonüberzug
  • Durchmesser: 200 mm
  • Innere Höhe 45 mm
  • Keine Metallteile
Spezifikation
Menge 1Each
Porengröße 500 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität DIN 4197
Material Polyoxymethylen
Höhe (metrisch) 45 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Mesh Material Nylon