Learn More
Linker Industrietechnik™ Testsiebe aus Polyoxymethylen/Nylon, 200 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Click to view available options
Porengröße:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Unit Size:
1 Stück
Description
- Polyoxymethylen-Rahmen (POM)
- Testsieb mit Nylonüberzug
- Durchmesser: 200 mm
- Innere Höhe 45 mm
- Keine Metallteile
Specifications
Specifications
| Menge | 1Each |
| Porengröße | 2000 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 4197 |
| Material | Polyoxymethylen |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Mesh Material | Nylon |