Learn More
Linker Industrietechnik™ Testsiebe aus Polyoxymethylen/Nylon, 200 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Diese Testsiebe aus Kunststoff enthalten keine Metallteile und verfügen über eine innere Höhe von 45 mm und einem Durchmesser von 200 mm.
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.050.881-0300
Additional Details : Gewicht : 0.38000kg
Beschreibung
- Polyoxymethylen-Rahmen (POM)
- Testsieb mit Nylonüberzug
- Durchmesser: 200 mm
- Innere Höhe 45 mm
- Keine Metallteile
Spezifikation
Nylon | |
Je 1 | |
Analysensiebe | |
Polyoxymethylen |
200mm | |
300 μm | |
DIN 4197 | |
45 mm |