Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- Linker Industrietechnik™ Polyoxymethylen-Nylon-Prüfsiebe, 200 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Linker Industrietechnik™ Polyoxymethylen-Nylon-Prüfsiebe, 200 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Artikelnummer. 11715618
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
5 μM
11 μM
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μ m
70 μM
80 μm
100 μm
150 μm
180 μ m
200 μm
250 μm
300μ m
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μM
Packungsgröße:
1 Stück
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porengröße | Packungsgröße |
|---|---|---|
| 11715618 | 5 μM | 1 Stück |
| 11775608 | 25 μm | 1 Stück |
| 11755608 | 30 μm | 1 Stück |
| 11785608 | 20 μm | 1 Stück |
| 11765598 | 100 μm | 1 Stück |
| 11705618 | 11 μM | 1 Stück |
| 11745608 | 36 μm | 1 Stück |
| 11735608 | 41 μm | 1 Stück |
| 11725608 | 50 μm | 1 Stück |
| 11705608 | 63 μ m | 1 Stück |
| 11785598 | 80 μm | 1 Stück |
| 11795598 | 70 μM | 1 Stück |
| 11715598 | 150 μm | 1 Stück |
| 11795588 | 180 μ m | 1 Stück |
| 11785588 | 200 μm | - |
| 11765588 | 250 μm | 1 Stück |
| 11745588 | 300μ m | 1 Stück |
| 11725588 | 355 μm | - |
| 11715588 | 400 μm | 1 Stück |
| 11795578 | 500 μm | 1 Stück |
| 11785578 | 600 μm | - |
| 11775578 | 630 μm | - |
| 11765578 | 700 μm | 1 Stück |
| 11755578 | 800 μm | 1 Stück |
| 11735578 | 900 μm | 1 Stück |
| 11715578 | 1250 μm | 1 Stück |
| 11705578 | 1400 μm | 1 Stück |
| 11725578 | 1000 μm | 1 Stück |
| 11795568 | 1600 μm | 1 Stück |
| 11775568 | 2000 μM | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Artikelnummer.
11715618
Lieferant
Linker Industrietechnik™
Lieferanten-Nr.
552.050.8810005
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
139.52 CHF
112.93 CHF / 1 Stück
Sparen 26.59 CHF
19% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
99.13 CHF gültig bis 2026-12-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28038" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28038" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschreibung
- Polyoxymethylen-Rahmen (POM)
- Nylon Siebhaut testen
- Durchmesser: 200 mm
- Innenhöhe 45 mm
- Keine Metallteile
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 5 μM |
| Produkttyp | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 4197 |
| Material | POM |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Mesh Material | Nylon |