Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe
Marke:  RETSCH 60.123.075000
197.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10638571
  • 208.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Gehäuse 1Each
Analysesieb
Edelstahl
25mm
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
200mm
75mm
ASTM E 11
Schüttler AS 300