Learn More
200.8 Kalibrierstandard B: Ag, Ba @ 10 μg/ml in 1% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17922126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17922126 100 mL 100 Milliliter
17911696 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17922126 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLSSB100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
200.8 Kalibrierstandard B: Ag, Ba @ 10 μg/ml in 1% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium/Silver
CAS 7440-39-3, 7440-22-4
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium/Silver
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL